missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCL11B Antibody (CL6426) [DyLight 488], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30303071 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30303071 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30303071

Marke: Novus Biologicals NBP276493G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

BCL11B Monoclonal antibody specifically detects BCL11B in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BCL11B
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL6426
Konjugat DyLight 488
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias B-cell CLL/lymphoma 11B, B-cell CLL/lymphoma 11B (zinc finger protein), B-cell CLL/lymphoma 11B/T-cell receptor delta constant region fusion protein, B-cell lymphoma/leukaemia 11B, B-cell lymphoma/leukemia 11B, BCL-11B, BCL11B/TRDC fusion, COUP-TF-interacting protein 2, CTIP-2, CTIP2ZNF856B, hRit1, hRIT1-alpha, Radiation-induced tumor suppressor gene 1 protein, RIT1, zinc finger protein hRit1 alpha
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9C0K0, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64919
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.