Learn More
BCL11B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7212615 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16896875 20 μL 20 Mikroliter
16886875 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16896875
Marke: Proteintech 554141AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is specific to BCL11B. The calculated molecular weight of BCL11B is 95 kDa, but modified BCL11B protein is about 116 kDa.
This gene encodes a C2H2-type zinc finger protein and is closely related to BCL11A, a gene whose translocation may be associated with B-cell maligcies. The specific function of this gene has not yet been determined. Two alternatively spliced transcript variants, which encode distinct isoforms, have been reported.
Spezifikation
Antigen BCL11B
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.4 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen BCL11B
Gen-Zugriffsnummer Q99PV8, Q9C0K0
Gen-Alias B cell CLL/lymphoma 11B, B cell lymphoma/leukemia 11B, BCL11B, COUP TF interacting protein 2, CTIP 2, CTIP2, hRit1, hRIT1 alpha, RIT1
Gensymbole BCL11B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 58208, 64919
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG