missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes BCL2L2 (BCL-W)

Artikelnummer. 15434913
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15434913 96 Tests 1 Set
17185359 5 x 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 15434913 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EHBCL2L2

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

The Human BCL2L2 (BCL-W) ELISA quantitates Hu BCL2L2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu BCL2L2. Principle of the method The Human BCL2L2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Mithilfe einer PCR-basierten Strategie wurde ein zusätzliches Protein mit lebensfördernden Aktivitäten, Bcl-w genannt, identifiziert. Das Protein ist gut konservierbar zwischen Maus und Mensch und wird durch ein Gen kodiert, das sich in der Nähe des TCRα-Gens auf Chromosom 14 befindet. BCL-w wird in myeloischen Zelllinien, nicht jedoch in T- und B-Lymphozyten exprimiert und kann in einer Vielzahl von Geweben gefunden werden. Ein alternatives Spleißereignis bei Exon4 führt zu zwei Transkripten. Das erste, Bcl-w, kodiert ein Protein von 193 Aminosäuren und das zweite, Bcl-w/rox, kodiert eine Länge von 333 Proteinaminosäuren. Der "rox"-Anteil von Bcl-w/rox zeigt eine markante 66 %ige Aminosäure-Sequenzidentität mit dem Drosophila rox2-Protein; das Bcl-w/rox-Transkript kann jedoch auf sehr niedrigen Niveaus ausgedrückt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Gehäuse Q92843
Assay-Bereich 65.54 bis 16,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 60 pg/mL
Kalibrierbereich 60 bis 16,000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes BCL-W und es kann auch Maus- und Ratten-BCL-W erkennen.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 599
Gensymbol BCL-W,BCL2-L-2,BCLW,PPP1R51
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Apoptose
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym BCL-W, BCL2-L-2, BCLW, PPP1R51
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.