missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes BCL2L2 (BCL-W)

Artikelnummer. 17185359
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17185359

Marke: Invitrogen™ EHBCL2L2X5

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

The Human BCL2L2 (BCL-W) ELISA quantitates Hu BCL2L2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu BCL2L2. Principle of the method The Human BCL2L2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Mithilfe einer PCR-basierten Strategie wurde ein zusätzliches Protein mit lebensfördernden Aktivitäten, Bcl-w genannt, identifiziert. Das Protein ist zwischen Maus und Mensch gut konserviert und wird durch ein Gen kodiert, das sich in der Nähe des TCRα-Gens auf Chromosom 14 befindet. BCL-w wird in myeloischen Zelllinien, nicht jedoch in T- und B-Lymphozyten exprimiert und kann in einer Vielzahl von Geweben gefunden werden. Ein alternatives Spleißereignis bei Exon 4 führt zu zwei Transkripten. Das erste, Bcl-w, kodiert ein Protein von 193 Aminosäuren und das zweite, Bcl-w/rox, kodiert ein Protein mit einer Länge von 333 Aminosäuren. Der rox-Anteil von Bcl-w/rox zeigt eine markante 66%ige Aminosäure-Sequenzidentität mit dem Drosophila rox2-Protein; das Bcl-w/rox-Transkript kann jedoch auf sehr geringem Niveau exprimiert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q92843
Assay-Bereich 65,54 pg/ml bis 16.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 60 pg/mL
Kalibrierbereich 60 pg/mL bis 16000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes BCL-W und es kann auch Maus- und Ratten-BCL-W erkennen.
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 599
Gensymbol BCL-W,BCL2-L-2,BCLW,PPP1R51
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Chromogen, Standard, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Waschpuffer, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Biotinylierter Nachweisantikörper, Stopplösung, SAV-HRP, Vorbeschichtete 96-Well-Platten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Apoptose
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym BCL-W, BCL2-L-2, BCLW, PPP1R51
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt