Learn More
BCL7B Antibody (OTI3C1), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306268 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30306268 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 30306268
Marke: Novus Biologicals NBP344762
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
BCL7B Monoclonal antibody specifically detects BCL7B in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen BCL7B
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3C1
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000
Zusammensetzung Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,)
Gen-Alias Allergen Hom s 3, B-cell CLL/lymphoma 7 protein family member B, B-cell CLL/lymphoma 7B
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human BCL7B (NP_001698) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9275
Rekonstitution For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process.
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1