Learn More
BCL7B Antibody (OTI3C1), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen BCL7B
Klon OTI3C1
Verdünnung Western Blot 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306479
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44963-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306665
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44963-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
BCL7B Monoclonal antibody specifically detects BCL7B in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
BCL7B
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
9275
IgG1
>95%
Antibody
OTI3C1
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse
Allergen Hom s 3, B-cell CLL/lymphoma 7 protein family member B, B-cell CLL/lymphoma 7B
Full length human recombinant protein of human BCL7B (NP_001698) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.