Learn More
BCL7B Antibody (OTI4B10), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306181 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306181 30 μL 30 Mikroliter
30306651 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30306181
Marke: Novus Biologicals NBP34496430ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
BCL7B Monoclonal antibody specifically detects BCL7B in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen BCL7B
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4B10
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias Allergen Hom s 3, B-cell CLL/lymphoma 7 protein family member B, B-cell CLL/lymphoma 7B
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human BCL7B (NP_001698) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9275
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1