Learn More
BCL7B Antibody (OTI8E10), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-44784
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BCL7B Monoclonal antibody specifically detects BCL7B in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| BCL7B | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,) | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 9275 | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI8E10 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| Allergen Hom s 3, B-cell CLL/lymphoma 7 protein family member B, B-cell CLL/lymphoma 7B | |
| Full length human recombiant protein of human BCL7B (NP_001698) produced in E.coli. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process. | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido