missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BCOR Antibody (CL13841) [PerCP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-24581PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BCOR Monoclonal antibody specifically detects BCOR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| BCOR | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| ANOP2, BCL6 corepressor, BCL-6 corepressor, BCL6 co-repressor, BCL-6 interacting corepressor, BCoR, FLJ20285, FLJ38041, KIAA1575MGC71031, MAA2, MCOPS2, MGC131961 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q6W2J9, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL13841 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 54880 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur