Learn More
Abnova™ Bcr/abl DY-Translokation FISH-Sonde
Artikelnummer. 16083535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16083535 100 μl 100 Mikroliter
16093535 200 μl 200 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16083535 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. FT0002.100uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml) 125 μl.
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Gen-Translokation mit der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
FISH ist ein Verfahren zur Identifizierung und Lokalisierung des Vorhandenseins oder Fehlens spezifischer DNA-Sequenzen in Zellen und Geweben. Abnova hat eine Reihe von FISH-Sonden für den Nachweis von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation entwickelt. Jede FISH-Sonde verfügt über ein Paar Lokus-spezifischer, Fluorophor-markierter Sonden, die aus einer Bakterienchromosomen-Bibliothek (BAC) stammen.
Vorteile
  • Zweifarbige Sonden für schnelle, empfindliche und spezifische Detektion
  • Funktioniert für Metaphase-Spread, in Paraffin gengebettetem und gefrorenem Gewebe
  • Identifizieren von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis
  • Niedrige Kreuzreaktivität
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Nachweisverfahren Fluorescence
Format Tube
Marker oder Farbstoff FITC
Endprodukttyp Probes (Labeled DNA)
Labeling Target Genomic DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle), Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Formalin/PFA-fixierte paraffineingebettete Schnitte)
Enthält DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml) 250 ul
Produkttyp Bcr/abl DY-Translokation FISH-Sonde
Menge 100 μl