Learn More
Berkshire International BCR™ Aluminium-Flachmopp-Stiel
Artikelnummer. 18899954 Alle ansehen Berkshire Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Eloxiertes Aluminium
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material
18899954 Eloxiertes Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18899954 Lieferant Berkshire International Lieferanten-Nr. BCR.T2HANDLE.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.60 €
    566.89 € / 10 Stück
    Sparen 138.71 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extrem wendig mit einem 360-Grad-Drehkopf und einem teleskopischen Griff von 95 bis 180 cm.
  • Teleskop-Griff 95-180 cm
  • Anodisiertes Aluminium; Leicht und stark
  • Autoklavierbar (empfohlenes Maximum von 121 °C für 30 Minuten)
  • Teleskopischer Griff reicht von 95 bis 180 cm
Spezifikation
Produkttyp Reinraum-Moppenstiel
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Color-coded Nein
Material Eloxiertes Aluminium