Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO-Klasse 3 bis 7, Reinraumklasse 1 bis 10.000, EU-Gütegrad B/C/D |
| Seitenformat | Drahtbindung, 36-Loch-Lochung |
| Produkttyp | Reinraum-Bondpapier |
| Größe | A4. |
| Gewicht (metrisch) | 850 g |