Beschreibung
- Wischkopf, Griffe und Abdeckungen können durch Autoklaven- oder Gammabestrahlung sterilisiert werden
- Sauber, leicht
- Aluminium-Moppkopf
- Kann mit Berkshire™ 9 x 9 in. großen ungewebten Wischer verwendet werden
- Schnellanschluss-Griffmechanismus für eine einfache Befestigung nach dem Durchführen
- Wischköpfe drehen 360 Grad° und können bei Bedarf für 180° Drehungen gesperrt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Isolator-Reinigungswerkzeug |
| Kopftyp | Rechteck |
| Farbe | Grau |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Berkshire-Vlieswischtücher, Teleskopstiel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolatorreinigung |
| Zertifizierung/Konformität | ISO Klasse 3-7, Reinraumklasse 1-100.000, EU-Klasse B/C/D |
| Color-coded | Nein |
| Material | Aluminium |