Learn More
Berkshire™ BCR™ Single-Knit Nylon Full-Finger Cleanroom Glove Liners
Artikelnummer. 17154824 Alle ansehen Berkshire Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
17154824 Small
17144824 Medium
17134824 Large
17164824 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17154824 Lieferant Berkshire™ Lieferanten-Nr. BGL7.200SB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Single-knit nylon construction is thin and comfortable, while the full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities.
  • Gewirkt aus 100 % Endlosfilament-Polyester
  • Schützt vor Hautirritationen durch Handschuhe aus Latex, Urethan, PVC sowie andere Handschuhe, die für den Umgang mit chemischen Substanzen verwendet werden
  • Die Halbfinger-Ausführung verhindert eine Beeinträchtigung des Tastgefühls, während Schweiß von der Handfläche abgeleitet wird
  • Feuchtigkeitsabsorbierend
  • Nahtlos
  • Waschbar
  • Beidhändig tragbar
  • Farbkodierte Manschetten
Spezifikation
Bauweise Single Knit
Coating Material Uncoated
Farbe White
Einwegprodukt Reusable
Hand Ambidextrous
Material Nylon
Größe Small
Fingerhandschuh Full
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wet/Temperature-Related Processing, Preventing Contact Dermetitis and Perspiration
Art der Handschuhstulpe Knit
Saumfarbe Green
Serie BGL7