Beschreibung
Beinhaltet
Annexin V-FITC, Annexin V Bindungspuffer und PBS-Puffer
Früh in der Apoptose, vor dem Verlust der Membranintegrität, transloziert Phosphatidylserin (PS) von der inneren zur äußeren Schicht der Plasmamembran und setzt es so der äußeren zellulären Umgebung an der Oberfläche der Plasmamembran aus. Annexin V ist ein 35-36 kDa, kalziumabhängiges, phospholipid-bindendes Protein mit hoher Affinität für PS und wird zur indirekten Überwachung der PS-Translokation verwendet. Der Annexin V-Assay wird durch die Beobachtung erleichtert, dass die PS-Translokation ein universelles apoptotisches Phänomen zu sein scheint.
- Bindet an negativ geladene Phospholipid-Oberflächen
- Definierte Kalzium- und Salzkonzentrationen sind erforderlich
Wird in der Fluoreszenzmikroskopie verwendet
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenzmikroskopie |
| Enthält | Annexin V-FITC, Annexin V Bindungspuffer und PBS-Puffer |
| Menge | 25 Objektträger |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Produkttyp | Fluoreszenzmikroskopie-Kit |
Nur für Forschungszwecke