Beschreibung
Beinhaltet
Biotinyliertes Ziege-Anti-Maus-Ig, Antikörper-Verdünnungspuffer, Streptavidin-Meerrettich-Peroxidase (SAv-HRP), DAB-Puffer und DAB-Chromogen
- Erkennt Moleküle in einer Mikrogewebeumgebung
- Die Proteinexpression kann in Bezug auf Gewebe- oder Zellkompartimente untersucht werden
- Auch Veränderungen aufgrund normaler oder pathologischer Reize können ausgewertet werden
- Der Nachweis eines an das Antigen gebundenen Antikörpers kann mit direkten oder indirekten Methoden erfolgen
- Größe: 200 Tests
- Kennzeichnung: RUO
Immunhistochemie
Spezifikation
Spezifikation
| Lagerungsbedingungen | 4 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunhistochemie, Immunhistochemische Färbung |
| Menge | 1 Kit |