Learn More
BD Anti-Ratte-Ig HRP-Detektions-Kit
Artikelnummer. 15816478 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15816478 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15816478 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 551013
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Biotinyliertes Ziege-Anti-Ratte-Ig, Antikörper-Verdünnungspuffer, Streptavidin-Meerrettich-Peroxidase (SAv-HRP), DAB-Puffer und DAB-Chromogen
Für die immunhistochemische Färbung von mit Aceton fixierten Gefrierschnitten, formalin- oder zinkfixierten Paraffinschnitten und Zytospinen/Abstrichen konzipiert
  • Wird mit jedem gereinigten Primär-Antikörper verwendet
  • Maximale Reaktivität
  • Enthält Proteinstabilisatoren zur Verbesserung der Antikörper-Reaktivität
  • Blockierungsmittel reduzieren unspezifische Färbung
Im
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Lagerungsbedingungen 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunhistochemie, Immunhistochemische Färbung
Menge 1 Kit