Learn More
BD Antikörper-Verdünnungsmittel
Artikelnummer. 15879678
Click to view available options
Menge:
125 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15879678
Marke: BD 559148
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für acetonfixierte, gefrorene Gewebeschnitte und Formalin-fixierte, Paraffin-eingebettete Gewebeschnitte
Vorgemischte, gebrauchsfertige Pufferlösung auf Natriumphosphatbasis, nützlich für die Verdünnung von Primär- und/oder Sekundärantikörpern, die in immunhistochemischen Anwendungen verwendet werden
  • Lagerungspuffer: Wässrige Pufferlösung mit BSA, Ziegenserum und ≤0.09 % Natriumazid
Immunhistochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Antikörper-Verdünnungsmittel
Menge 125 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunhistochemie (IHC), Färbung intrazellulärer Antigene
Form IHCH
Inhalt und Lagerung 4 °C
Nur für Forschungszwecke