Beschreibung
Bietet Reagenzien für die immunfluoreszierende BrdU-Färbung mit einem Protokoll, kompatibel mit der Verwendung zusätzlicher fluoreszierender Antikörper, die für andere zelluläre Moleküle spezifisch sind. Wird mit fluoreszierenden Anti-Zytokin-Antikörpern bei Analysen kultivierter Zellen nach In-vitro-Mitogen-Stimulation von stillstehenden lymphatischen Zellpopulationen verwendet.
- Besteht aus Durchflusszytometer mit 488 nm-Laser, der 7-AAD und einen 633- bis 640 nm-Laser erkennen kann, der APC erkennt
- Das Färbeverfahren umfasst das Fixiermittel Paraformaldehyd
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RUO |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für immunfluoreszierende BrdU-Färbung, fluoreszierende Anti-Zytokin-Antikörper in Analysen Kulturzellen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
| Enthält | Ei n65μ-l-Fläschchen mit APC-konjugiertem Anti-BrdU-Antikörper, eine 25-ml-Flasche Cytofix/Cytoperm-Puffer™, zwei 25-ml-Flaschen Perm/Waschpuffer™ (10X), eine 10ml-Flasche Cytoperm™ |
| Anzahl Tests | 50 |
| Menge | 50 Tests |
| Produkttyp | APC BrdU Durchflusssatz |