Learn More
BD Assay-Verdünnungsmittel
Artikelnummer. 15899928
Click to view available options
Menge:
30 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15899928
Marke: BD 560104
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Rekonstitution und Verdünnung von Standardkontrollen und Testproben
  • Kann mit Flex-Set-Assays verwendet werden
  • Lagerungspuffer: Wässrige Pufferlösung, die fetales Rinderserum und ≤ 0.09 % Natriumazid enthält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Assay-Verdünnungsmittel
Enthält Lagerungspuffer, wässrige Pufferlösung, die fetales Rinderserum und ≤ 0.09 % Natriumazid enthält
Menge 30 mL
Form Flüssig
Nur für Forschungszwecke.