Learn More
BD BACTEC™ Bottle Plastic Plus PRIME Anaerobic Medium
Artikelnummer. 18719169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50/Packung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
18719169 50/Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18719169 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 442022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    917.69 €
    718.35 € / 50 Stück
    Sparen 199.34 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vorreduzierte, angereicherte Sojabohnen-Casein-Digestabrühe mit CO₂
  • Wird verwendet mit BD BACTEC™ 9000 oder BD BACTEC™ FX-Systeme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Anaerobes Medium
Zur Verwendung mit (Geräte) BD BACTEC™9000 oder BD BACTEC™ FX-Systeme
Menge 50/Packung