Learn More
Gibco™ Bacto™ Trypton
Artikelnummer. 16259751 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2000 g
10 kg
Packungsgröße:
1 Stück
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16259751 2000 g 2 Kilogramm
16269751 10 kg 1 Stück
16279751 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16259751 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 211699
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein pankreatischer Verdau von Casein tierischen Ursprungs (AO)
  • Pankreatischer Caseinverdau tierischer Herkunft
  • Als Ergänzungsmittel bei der Fermentierung geeignet 
  • Wachstumsfördernd für eine Vielzahl von Bakterienarten bei der Erzeugung von Impfstoffen für die Tiergesundheit, einschließlich Escherichia coli und Fusobakterium- und Agrobakterium-Arten bei Verwendung zusammen mit BD Bacto Hefeextrakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität LUO, MUO
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Produkttyp Bakterienmedien
Format Eimer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trockenkulturmedien
Produktlinie Bacto
Menge 2000 g
Quelle Tierischen Ursprungs