Learn More
Gibco™ Bacto™ Trypton
Artikelnummer. 16269751
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2000 g
10 kg
Packungsgröße:
1 Stück
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16269751 10 kg 1 Stück
16259751 2000 g 2 Kilogramm
16279751 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16269751 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 211701
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein pankreatischer Verdau von Casein tierischen Ursprungs (AO)
  • Pankreatischer Verdau von Casein mit tierischem Ursprung
  • Kann als Ergänzung für Fermentationsanwendungen verwendet werden 
  • Unterstützt das Wachstum vieler Bakterienarten bei der Herstellung von Impfstoffen für Tiere, einschließlich Escherichia coli und Fusobacterium- und Agrobacterium-Arten, wenn sie zusammen mit Gibco™ Bacto-Hefeextrakt verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität LUO, MUO
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Form Pulver
Produkttyp Bakterienmedien
Format Eimer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trockenkulturmedien
Produktlinie Bacto
Menge 10 kg
Quelle Tierischen Ursprungs