Learn More
Gibco™ Difco™ Casamino Acids, vitamin assay
Artikelnummer. 16219861 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Vitamin-Assay
Güte:
Vitamin-Assay
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Zur Verwendung mit (Anwendung) Güte Packungsgröße
16219861 100 g Vitamin-Assay Vitamin-Assay 100 Gramm
16229861 500 g Vitamin-Assay Vitamin-Assay 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16219861 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 228820
Mehr herausholen aus der Prozessentwicklung
Verwenden Sie den Aktionscode 27978
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Geeignet für den Einsatz in der Herstellung von Diphtherietoxinen. BD Difco™ Bacto™ Casaminosäuren beinhalten säurehydrolysiertes Kasein mit niedrigen Konzentrationen von Natriumchlorid und Eisen.
  • Dehydriertes Format
  • Peptone/Hydrolysate
  • DNR (Latex)-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Zusatzstoff Casaminosäure
Form Dehydriertes Pulver
Güte Vitamin-Assay
Produkttyp Casaminosäuren
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vitamin-Assay
Verpackungsart Flasche
Produktlinie Difco
Menge 100 g