missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD 500G BROTH HEART BRAIN PIG PORC
Beschreibung
- Rezeptur: 7.7 g/l Schweinefleisch-Hirn-Infusion aus 250 g Schweineherz(9.8 g/l), Schweinepepton Nr. 2 (10 g/l), Dextrose 2 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Dinatriumphosphat 2.5 g/l
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Hirn-Herz-Infusion |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Schweinehirn 7,7 g/l, Infusion aus 250 g Schweineherz 9,8 g/l, Schweinepton Nr. 2 10 g/l, Dextrose 2 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Dinatriumhydrogenphosphat 2,5 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kultivierung einer Vielzahl von Mikroorganismen |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?