Learn More
Gibco™ Acidicase™ Peptone
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Beschreibung
Anwendungsbereiche:
Nahrungsergänzung in Vitamin Assay, Empfindlichkeitstests und anderen Labormedien und mikrobieller Fermentation
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014 |
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. In gut verschlossenen Behältern kühl und trocken lagern. |
| Form | Fest |
| Produkttyp | Bakterienmedien |
| Format | Flasche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nahrungsergänzung in Vitamin Assay, Empfindlichkeitstests und anderen Labormedien und mikrobieller Fermentation |
| Produktlinie | Acidicase |
| Menge | 500 g |
| Quelle | Tierischen Ursprungs |