Learn More
Gibco™ Biosate™ Peptone
Beschreibung
Die Kombination aus pankreatischem Verdau von Casein und Hefeextrakt bietet synergistische Nährwertvorteile, die nicht allein durch die Komponenten erzielt werden, was zu einem einzigartigen Nährwertprofil führt. Kunden haben gezeigt, dass die kombinierte Anwendung dieser beiden Peptone, die als Biosate Pepton geliefert werden, die Toxinproduktion für Impfstoffe mit Clostridial-Arten wie Clostridium botulinum und Clostridium perfringens verbessert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | LUO, MUO |
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. In gut verschlossenen Behältern kühl und trocken lagern. |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Trockenkulturmedien |
| Format | Flasche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nährstoffreiches Supplement für Vitaminassays, Empfindlichkeitstests und andere Labormedien sowie mikrobielle Fermentation, bei der der hohe Salzgehalt nicht störend wirkt |
| Produktlinie | Biosate |
| Menge | 454 g |
| Quelle | Tierische Herkunft, Kasein und Hefe |