Learn More
BD BBL™ Koagulase-Plasma, Kaninchen, mit Citrat
Artikelnummer. 11738852
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 3 ml
10 x 15 ml
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11738852 10 x 15 ml 10 Stück
11728852 10 x 3 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11738852 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 240661
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Rekonstituierung für die Verwendung in der direkten Röhrchenmethode. BD™ BBL™ Koagulase-Plasma, Kaninchen, mit Citrat ist ein gefriergetrocknetes Reagenz zur qualitativen Identifizierung und zum Nachweis der Pathogenität von Staphylococcus
Die Identifizierung von Staphylokokken basiert auf mikroskopischer Untersuchung, kolonialer Morphologie und kulturellen und biochemischen Merkmalen. Staphylokokken, die mit einer akuten Infektion in Verbindung stehen, können zur Gerinnung des Plasmas führen Das am weitesten verbreitete und allgemein anerkannte Kriterium für die Identifizierung dieser pathogenen Organismen basiert auf dem Vorhandensein des Enzyms Koagulase.
Staphylococcus aureus produziert zwei Arten von Koagulase, frei und gebunden. Freie Koagulase ist ein extrazelluläres Enzym, das entsteht, wenn der Organismus in Bouillon kultiviert wird. Gebundene Koagulase, auch bekannt als Gerinnungsfaktor, bleibt an der Zellwand des Organismus gebunden. Im direkten Röhrchentest wirkt die aus der Zelle freigesetzte freie Koagulase auf das Prothrombin im Koagulaseplasma und erzeugt ein thrombinähnliches Produkt. Dieses Produkt wirkt dann auf Fibrinogen und bildet ein Fibringerinnsel.
  • Erhältlich in 10er-Packungen, die zu 3 ml oder 15 ml rekonstituiert werden können, zur Anwendung bei der Direkt-Tube-Methode
  • Rekonstituiertes Plasma kann bis zu –14 °Tage bei 28 °C gelagert oder umgehend in Aliquots aufgeteilt und bis zu 30 Tage eingefroren werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Hellbraun
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Gefriergetrocknet, flüssig
Produkttyp Kaninchen-Koagulase-Plasma
Zusammensetzung Gefriergetrocknetes Kaninchen-Plasma mit 0,85 % Natriumcitrat und 0,85 % Natriumchlorid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Qualitative Verfahren zur Identifizierung von Staphylococcus aureus
Menge 10 x 15 ml
Spezies Kaninchen