Learn More
BD BBL™ Trockenkulturmedien: Blut-Agar-Basis (Infusionsagar)
Artikelnummer. 11788103
Change view
Click to view available options
:
Blut-Agar-Basis (Infusionsagar), 500 g
Artikelnummer.
11788103 Blut-Agar-Basis (Infusionsagar), 500 g
1 options
Artikelnummer. 11788103
Marke: BD 211037
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Streptokokken und andere anspruchsvolle Bakterienkulturen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Dehydriert
Medientyp Blut-Agar (Basis)
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Herzmuskel-Infusion aus (Feststoffen) 2 g/l, pankreatischer Verdau von Casein 13 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 15 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Streptokokken und andere anspruchsvolle Bakterienkulturen
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g