Learn More
BD BBL™ Trockenkulturmedien: Brucella-Bouillon
Beschreibung
- Dehydriert
- Kulturmedium
- Brucella-Bouillon
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CCAM, ISO, USDA |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Brucella-Bouillon |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 10 g/l, Peptid-Verdau von Tiergewebe 10 g/l, Dextrose 1 g/l, Hefeextrakt 2 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Natriumbisulfit 0,1 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Züchtung von Brucella-Organismen |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |