Learn More
BD BBL™ Trockenkulturmedien: Middlebrook-ADC-Anreicherung
Artikelnummer. 11718173
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 mL
100 mL
Verpackungsart:
Flasche
Röhrchen
Packungsgröße:
200 Milliliter
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackungsart Packungsgröße
11718173 20 mL Röhrchen 200 Milliliter
11756924 100 mL Flasche 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11718173 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 211887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00 €
    165.01 € / 200 Milliliter
    Sparen 69.99 €
    29% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwendung als Wachstumssupplement in der Mikrobiologie. BD Difco™ BBL™ Middlebrook ADC Enrichment wird zur Isolierung und Kultivierung von Mykobakterien und anderen Mikroorganismen empfohlen.
  • Dehydriertes Format
  • Kulturmedien
  • DNR (Latex)-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Zertifizierung/Konformität ISO/DIS, 11014
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zusatzstoff Middlebrook ADC
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trockenkulturmedien
Verpackungsart Röhrchen
Menge 20 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.