Learn More
BD BBL™/Difco™ Medien-Additive/Zutaten/Reagenzien: Penicillinase Concentrate
Artikelnummer. 10615886
Change view
Click to view available options
Menge:
20 mL
100 mL
Verpackungsart:
Flasche
Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
200 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackungsart unitSize
10615886 20 mL Röhrchen 200 Milliliter
10369787 100 mL Flasche 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10615886
Marke: BD 211898
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Kultivierung heterotropher Mikroorganismen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO/DIS, 11014
Konzentration 1000000 E/ml
Zusatzstoff Penicillinase
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen
Verpackungsart Röhrchen
Menge 20 mL