Learn More
BD BBL™/Difco™ Medien-Additive/Zutaten/Reagenzien: Rosolsäure
Artikelnummer. 11713004
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11713004 1 g 6 Stück
1 options
Artikelnummer. 11713004
Marke: BD 232281
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwendung mit MFC-Bouillon Base und mFC-Agar für den Nachweis und die Zählung von fäkalen Coliformen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO/DIS, 11014
Inhalt und Lagerung < 30 °C
Zusatzstoff Rosolsäure
Form Kristallpulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nachweis und Zählung von fäkalen Coliformen, m-FC-Bouillon und m-FC-Agar
Verpackungsart Fläschchen
Menge 1 g
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: rosolic acid