Learn More
BD BBL™/Difco™ Medien-Additive/Zutaten/Reagenzien: Magermilch
Zur Differenzierung von Organismen auf der Basis von Koagulation und Proteolyse von Kasein. BBL™/Difco™ Medien-Additive/Zutaten/Reagenzien: Den Medien kann Magermilch zugesetzt werden. 
Marke:  BD 232100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.53100kg
Artikelnummer. 11792994
  • 139.00 € / 500 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Differenzierung von Organismen auf der Basis von Koagulation und Proteolyse von Kasein
Spezifikation
Spezifikation
OSHA, HCS
Magermilch
Herstellung von mikrobiologischen Kulturmedien
500 g
< 30 °C
Dehydriert
Flasche