Learn More
BD BBL™/Difco™ Medien-Additive/Zutaten/Reagenzien: Lösliche Stärke
Click to view available options
:
Lösliches Stärke; 500 g
Beschreibung
- Verbessert die Wachstumsreaktion
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014 |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 25 °C |
| Zusatzstoff | Lösliche Stärke |
| Form | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liefert Stärke für Hydrolyse, Entgiftung metabolischer Nebenprodukte und als Kohlenstoffquelle |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |