Learn More
BD BBL™/Difco™ TB Brilliantgrün K
Click to view available options
Menge:
4 × 250 ml
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
Färbt Abstriche aus Proben und Kulturen, die im Verdacht stehen, Mykobakterien zu enthalten, und ermöglicht so eine frühzeitige mutmaßliche Diagnose einer mykobakteriellen Infektion und die Charakterisierung bakterieller Isolate.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | TB Brilliantgrün K |
| Menge | 4 × 250 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Färben von Mykobakterien durch das Kinyoun (kalt) und das Ziehl-Neelsen (heiß) säurefeste Verfahren |
| Lagerungsbedingungen | 15 bis 30 °C |
| Verpackungsart | Flasche |
| Färbemitteltyp | Brillantgrün K |
Für in vitro -Diagnostik.