Learn More
BD BD BBL TB Stain Kit ZN. One 250 mL bottle each of .
Click to view available options
Menge:
Jeweils
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Je eine 250 ml-Flasche: Carbolfuchsin ZN, Entfärber und Methylenblau
Färbt Abstriche aus Proben und Kulturen, die im Verdacht stehen, Mykobakterien zu enthalten, und ermöglicht so eine frühzeitige mutmaßliche Diagnose einer mykobakteriellen Infektion und die Charakterisierung bakterieller Isolate.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | TB Färbeset ZN |
| Menge | Jeweils |
| Enthält | Carbolfuchsin ZN, Entfärber und Methylenblau |
| Format | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Färben von Mykobakterien durch das Ziehl-Neelsen (heiße) säurefesten Verfahren |
| Lagerungsbedingungen | 15 bis 30 °C |
| Verpackungsart | Flasche |
| Färbemitteltyp | Färbeset ZN (Carbolfuchsin ZN, Entfärber und Methylenblau) |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol, phenol,basic fuchsin, ethanol, methanol, hydrochloric acid
Für in vitro -Diagnostik.