Learn More
Gibco™ Gelysate™ Peptone
Artikelnummer. 16259761 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
454 g
Packungsgröße:
454 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16259761 454 g 454 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16259761 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 211870
Mehr herausholen aus der Prozessentwicklung
Verwenden Sie den Aktionscode 27978
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gelysate Peptone is a pancreatic digest of gelatin, derived from porcine animal origin (AO) sources. Gelatin hydrolysate is high in proline residues. Gelysate Peptone is deficient in carbohydrates and is characterized by low cystine, methionine, and tryptophan content.
Gelysate Peptone is a pancreatic digest of gelatin, derived from porcine animal origin (AO) sources. Gelatin hydrolysate is high in proline residues. Gelysate Peptone is deficient in carbohydrates and is characterized by low cystine, methionine, and tryptophan content.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität LUO
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Zusatzstoff Pepton
Form Fest
Produkttyp Pepton
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen
Verpackungsart Flasche
Produktlinie Gelysate
Menge 454 g