Learn More
BD BBL™ GN (Gramnegativ) Bouillon, 8 ml
Beschreibung
Benötigt
Ergänzende Kulturmedien, Reagenzien, Qualitätskontrollorganismen und Laborgeräte
Die Bouillon sollte so bald wie möglich nach Ankunft der Proben im Labor inokuliert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, MCM9 |
| Farbe | Hellbeige |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | GN-Bouillon |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 10 g/l, Peptid-Verdau von Tiergewebe 10 g/l, Dextrose 1 g/l, D-Mannitol 2 g/l, Natriumcitrat 5 g/l, Natriumdesoxycholat 0,5 g/l, Dikaliumphosphat 4 g/l, Monokaliumphosphat 1,5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Selektive Anreicherung von Salmonellen und Shigella |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Verpackungsart | Rörchen |
| Mehr anzeigen |
For in vitro diagnostic use.