missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BBL™ GN (Gramnegativ) Bouillon, 8 ml
Beschreibung
Benötigt
Ergänzende Kulturmedien, Reagenzien, Qualitätskontrollorganismen und Laborgeräte
Die Bouillon sollte so bald wie möglich nach Ankunft der Proben im Labor inokuliert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, MCM9 |
| Farbe | Hellbeige |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | GN-Bouillon |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 10 g/l, Peptid-Verdau von Tiergewebe 10 g/l, Dextrose 1 g/l, D-Mannitol 2 g/l, Natriumcitrat 5 g/l, Natriumdesoxycholat 0,5 g/l, Dikaliumphosphat 4 g/l, Monokaliumphosphat 1,5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Selektive Anreicherung von Salmonellen und Shigella |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Verpackungsart | Rörchen |
| Mehr anzeigen |
For in vitro diagnostic use.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?