Learn More
BD BBL™ Medium Malzagar
Click to view available options
:
500g
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014 |
| Form | Fest |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Malzagar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nachweis und Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen |
| Verpackungsart | Platte |
| Menge | 500g |