Learn More
BD BBL™ MGIT™ Anzeigeröhrchen für Mykobakterienwachstum Reagents
Artikelnummer. p-180720
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Set
6 Stück
Artikelnummer. 11766924
Marke: BD 245114
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Offers superior detection time in a user-friendly, fluorescent test format
  • Schafft eine Umgebung, die für schnelles mykobakterielles Wachstum geeignet ist
  • Empfohlen für die Prüfung von Sputum, Stuhlproben, Körperflüssigkeiten und Gewebe
  • Das Röhrchen verwendet fluorometrische Technologie, um das Ablesen von Ergebnissen zu erleichtern
  • Unter UV-Licht gibt ein positiver Test ein lebhaftes orangefarbenes fluoreszierendes Licht an der Röhrchenbasis und am Meniskus ab; ein negativer Test zeigt wenig oder kein Licht
  • Die Mykobakterien können für weitere Tests aus dem Röhrchen entfernt werden
  • Zur Verwendung ist das Röhrchen mit MGIT OADC-Anreicherung und MGIT PANTa™ Antibiotika-Mischung zu ergänzen, mit der vorbereiteten Probe zu inokulieren und zu inkubieren
  • Die Röhrchen passen in Standardverfahren zur Dekontamination und Abfallentsorgung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Zertifizierung/Konformität CE
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Nachweis und die Rückgewinnung von Mykobakterien, Sputum-Tests, Stuhlproben, Körperflüssigkeiten und -gewebe
Menge 6 Fläschchen
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado