Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Sabouraud Dextrose-Agar Fertignährmedienscheiben
Beschreibung
Röhrchen mit Dichtkappen sollten vorsichtig geöffnet werden, um Verletzungen durch Glasbruch zu vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP |
| Farbe | Beige |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Sabouraud-Dextrose-Agar |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 5 g/l, Peptid-Verdau von Tiergewebe 5 g/l, Dextrose 40 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kultivierung von Dermatophyten |
| Verpackungsart | Röhrchen mit Dichtkappe |
| Menge | 100/Packung |
For in vitro diagnostic use.