Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Selenit-F-Bouillon Fertigmedien
Click to view available options
Menge:
10 Packung
100/Packung
Medientyp:
Selenit-F-Bouillon
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
Beschreibung
Röhrchen mit Dichtkappen sollten vorsichtig geöffnet werden, um Verletzungen durch Glasbruch zu vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, BS12, MCM9, SMWW |
| Farbe | Beige |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Selenit-F-Bouillon |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 5 g/l, Laktose 4 g/l, Natriumselenit 4 g/l, Natriumphosphat 10 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung von Salmonellen aus Fäkalien, Urin, Wasser, Lebensmitteln und anderen Materialien von gesundheitlicher Bedeutung |
| Verpackungsart | Röhrchen mit Dichtkappe |
| Menge | 10 Packung |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tube Selenite-F Broth 8 Ml 10 Ea
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Selenious acid, sodium salt
For in vitro diagnostic use.