Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Thioglykolat-Fertignährmedien mit Vitamin K1 und Hämin
Click to view available options
Menge:
10 x 8 ml
100 x 5 ml
100 x 8 ml
Farbe:
Beige
Hellgelb
Verpackungsart:
Röhrchen der Größe K mit Dichtkappe
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
Beschreibung
Röhrchen mit Dichtkappen sollten vorsichtig geöffnet werden, um Verletzungen durch Glasbruch zu vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, BS12, CLSI, CMPH2, MCM9 |
| Farbe | Beige |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Thioglykolat-Medium |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 17 g/l, papainischer Verdau von Sojabohnenmehl 3 g/l, Dextrose 6 g/l, Natriumchlorid 2,5 g/l, Natriumthioglykolat 0,5 g/l, Agar 0,7 g/l, L-Cystin 0,25 g/l, Natriumsulfit 0,1 g/l, Hämin 0,005 g/l, Vitamin K1 0,001 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kultivierung anspruchsvoller und nicht anspruchsvoller Mikroorganismen |
| Verpackungsart | Röhrchen der Größe K mit Dichtkappe |
| Menge | 100 x 5 ml |
For in vitro diagnostic use.