Learn More
BD BBL™ Prepared Plated Media: Serum Tellurite Agar
Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- Platten im Format 100 x 10 mm und 100 x 15 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014 |
| Farbe | Hellbeige |
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | USA |
| Medientyp | Serum-Tellurit-Agar |
| Zusammensetzung | Proteose Pepton Nr. 3 20 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 20 g/l, Lammserum 50 ml, Kaliumtelluritlösung 1 % 10 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Corynebacterium diphtheriae |
| Verpackungsart | Platte |
| Menge | 20 Stück/Packung |