Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Antibiotic Susceptibility Test Discs Accessories: Sensi-Disc Dispenser
Click to view available options
Verpackungsart:
6 Plätze
8 Plätze
Anzahl Plätze:
6
8
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Selbststampfend, komplett mit Aufbewahrungsbehälter und wiederverwendbarem Trockenmittel-Indikatorbehälter
- Wählen Sie zwischen 6 oder 8 Plätzen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sensi-Disc™ Antibiotikaempfindlichkeits-Testblättchen |
| Enthält | Aufbewahrungsbehälter, wiederverwendbarer Behälter mit Trockenmittel-Indikator |
| Anzahl Plätze | 8 |
| Verpackungsart | 8 Plätze |
| Menge | Jeweils |