Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Testscheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests, Cefuroxim27
Beschreibung
- 6-mm-Scheiben, die mit genau festgelegten Mengen von Antibiotika oder Chemotherapeutika imprägniert sind
- Sind auf beiden Seiten deutlich mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet, die den Wirkstoff- und Medikamentengehalt kennzeichnen
Spezifikation
Spezifikation
| Antimikrobielle Mittel | Cefuroxime27 |
| Konzentration | 30 μg |
| Verpackungsart | Scheibe |
| Menge | 10 Packung |
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen