Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Testscheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests, Linezolid85
Click to view available options
Menge:
1/Packung
10 Packung
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- 6-mm-Scheiben, die mit genau festgelegten Mengen von Antibiotika oder Chemotherapeutika imprägniert sind
- Sind auf beiden Seiten deutlich mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet, die den Wirkstoff- und Medikamentengehalt kennzeichnen
Specifications
Specifications
| Antimikrobielle Mittel | Linezolid 85 |
| Konzentration | 30 μg |
| Verpackungsart | Scheibe |
| Menge | 1/Packung |
For in vitro diagnostic use