Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Susceptibility Test Discs: Sulfamethoxazole-Trimethoprim
Click to view available options
Konzentration:
23,75 μg/1,25 μg
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Auf beiden Seiten deutlich mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet, die den Wirkstoff und die Konzentration kennzeichnen
Spezifikation
Spezifikation
| Antimikrobielle Mittel | Sulfamethoxazol, Trimethoprim |
| Konzentration | 23,75 μg/1,25 μg |
| Verpackungsart | Scheibe |
| Menge | 10/Packung |